Learn More
Cytiva Membrane Biodyne™ C
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Conditionnement:
1 rouleau
10 pièces
Description
- La membrane peut être dérivatisée en couplant les réactions avec ces groupes
- Elle est idéale pour les transferts en point inverses et la purification par affinité
Spécification
Spécification
| Type d’emballage | Feuilles |
| Description | Non stérile |
| Matériau | Nylon chargé négativement 6.6 |
| Porosité | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 7 x 8,5 cm |
| Épaisseur | 11 à 13 μm |