Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Gants NeoTech
Code produit 17895728 Tous les produits Molnlycke Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17895728 5,5 200 paires
17885728 6 200 paires
17865778 6,5 200 paires
17855738 7 200 paires
17895778 7,5 200 paires
17805738 8 200 paires
17875738 8,5 200 paires
17885778 9 160 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17895728 Fournisseur Mölnlycke™ Code fournisseur 445095502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants stériles pour salles blanches, à bords roulés et à doigts incurvés, conviennent à une utilisation en milieu aseptique et en classe 100 (ISO 5) / UE GMP Environnements de catégorie A. Il est conseillé de le porter en combinaison avec le Biogel™ NeoTech Indicator™ Sous-gants pour former un système d'indication de brèche.
  • Peut être porté avec Biogel™ NeoTech Indicator™ Sous-gants pour former un système d'indication de brèche
  • Testé et approuvé pour une utilisation avec des agents de chimiothérapie
  • polychloroprène synthétique
  • Biogel Revêtement en polymère hydrogel pour un enfilage facile
  • Dépasse les normes industrielles en matière de force à la rupture, de résistance à la traction et d'allongement.
  • Chaque gant (100 %) est testé par gonflage à l'air pour détecter les trous généralement indétectables lors d'un examen visuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 7,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,7 mil (puño)
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
Résistance à la traction 21 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm