Description
- Les sous-gants bleus peuvent être portés avec Biogel™ NeoTech va mettre en place un système d'indication de brèche
- Dépasse les normes industrielles en matière de force à la rupture, de résistance à la traction et d'allongement.
- Testé et approuvé pour une utilisation avec des agents de chimiothérapie
- polychloroprène synthétique
- Biogel Revêtement en polymère hydrogel pour un enfilage facile
- Chaque gant (100 %) est testé par gonflage à l'air pour détecter les trous généralement indétectables lors d'un examen visuel.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420 |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Non |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 mm |
| Show More |