Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Micro-PI Tech Gants
Code produit 17845778 Tous les produits Molnlycke Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17845778 9 160 paires
17895738 5,5 200 paires
17825778 6 200 paires
17865748 6,5 200 paires
17815778 7 200 paires
17895748 7,5 200 paires
17855748 8 200 paires
17885738 8,5 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17845778 Fournisseur Mölnlycke™ Code fournisseur 444859000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.14€
    296.64€ / 160 paires
    Économisez 177.50€
    37% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les gants stériles pour salles blanches, avec poignets antidérapants à bourrelet et doigts incurvés, conviennent à une utilisation en milieu aseptique et en classe 100 (ISO 5) / UE GMP Environnements de catégorie A. Il est conseillé de le porter en combinaison avec le Biogel™ Micro-PI Tech Sous-gant indicateur pour former un système d'indication de brèche.
  • Peut être porté avec Biogel™ Micro-PI Tech Indicateur™ ; Sous-gants pour former un système d'indication de brèche
  • Dépasse les normes industrielles en matière de force à la rupture, de résistance à la traction et d'allongement.
  • Testé et approuvé pour une utilisation avec des agents de chimiothérapie
  • Polyisoprène synthétique
  • Chaque gant (100 %) est testé par gonflage à l'air pour détecter les trous généralement indétectables lors d'un examen visuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 7,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,3 mil (Menotte)
Épaisseur (métrique) 0.16 mm
Résistance à la traction 29 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm