Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Micro-PI Tech Sous-gants indicateurs
Code produit 17885748 Tous les produits Molnlycke Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17885748 5,5 200 paires
17865758 6 200 paires
17855778 6,5 200 paires
17895758 7 200 paires
17875748 7,5 200 paires
17815758 8 200 paires
17825758 8,5 200 paires
17875778 9 160 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17885748 Fournisseur Mölnlycke™ Code fournisseur 444895500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.67€
    370.24€ / 200 paires
    Économisez 222.43€
    37% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Les sous-gants stériles bleus pour salles blanches, avec poignets perlés et doigts incurvés, sont conçus pour être portés en combinaison avec les Biogel™ Micro-PI Tech surgant pour former un système d'indication de brèche. Ces gants conviennent à une utilisation en milieu aseptique et en classe 100 (ISO 5) / UE GMP Environnements de catégorie A.
  • Les sous-gants bleus peuvent être portés avec Biogel™ Micro-PI Tech constituer un système d'indication de brèche
  • Testé et approuvé pour une utilisation avec des agents de chimiothérapie
  • Polyisoprène synthétique
  • Dépasse les normes industrielles en matière de force à la rupture, de résistance à la traction et d'allongement.
  • Chaque gant (100 %) est testé par gonflage à l'air pour détecter les trous généralement indétectables lors d'un examen visuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 7,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,3 mil (Menotte)
Épaisseur (métrique) 0.16 mm
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm