Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Sous-gants indicateurs
GREENER_CHOICE
Code produit 17805758 Tous les produits Molnlycke Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17805758 5,5 200 paires
17845758 6 200 paires
17875768 6,5 200 paires
17855758 7 200 paires
17805778 7,5 200 paires
17895768 8 200 paires
17885768 8,5 200 paires
17825728 9 160 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17805758 Fournisseur Mölnlycke™ Code fournisseur 444165502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.55€
    450.24€ / 200 paires
    Économisez 212.31€
    32% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sous-gants stériles bleus pour salles blanches, avec poignets perlés et doigts incurvés, sont conçus pour être portés en combinaison avec les Biogel™ PI Tech surgant pour former un système d'indication de brèche. Ces gants conviennent à une utilisation en milieu aseptique et en classe 100 (ISO 5) / UE GMP Environnements de catégorie A.
  • Les sous-gants bleus peuvent être portés avec Biogel™ PI Tech constituer un système d'indication de brèche
  • Dépasse les normes industrielles en matière de force à la rupture, de résistance à la traction et d'allongement.
  • Testé et approuvé pour une utilisation avec des agents de chimiothérapie
  • polyisoprène synthétique Biogel Revêtement en polymère hydrogel pour un enfilage facile
  • Chaque gant (100 %) est testé par gonflage à l'air pour détecter les trous généralement indétectables lors d'un examen visuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 11 mil
Finger Thickness (Metric) 0.28 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 10,4 ml
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,3 mil (puño)
Épaisseur (métrique) 0.21 mm
Résistance à la traction 28 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm