Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gants
GREENER_CHOICE
Code produit 17865738 Tous les produits Molnlycke Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
160 paires
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17865738 5,5 200 paires
17875758 6 200 paires
17885758 6,5 200 paires
17815788 7 200 paires
17815768 7,5 200 paires
17805788 8 200 paires
17805768 8,5 200 paires
17835768 9 160 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17865738 Fournisseur Mölnlycke™ Code fournisseur 448225502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.55€
    258.24€ / 200 paires
    Économisez 131.31€
    33% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant stérile, durable et polyvalent pour environnements critiques. Elle offre une excellente protection barrière ainsi qu'un ajustement, un toucher et un confort optimaux. Son utilisation en association avec des agents de chimiothérapie a été testée et approuvée.
  • Latex de caoutchouc naturel
  • Biogel Revêtement en polymère hydrogel pour un enfilage facile
  • Manchette à bord roulé
  • Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III, certifié conforme aux tests de perméation chimique de type C
  • Dépasse les normes industrielles en matière de force à la rupture, de résistance à la traction et d'allongement.
  • Chaque gant (100 %) est testé par gonflage à l'air pour détecter les trous généralement indétectables lors d'un examen visuel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577 Penetración viral ASTM F1671 Pirogenicidad ASTM D7102
Certifications / conformité (Europe) EN 455, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, EPI cat. III, Calidad/Medio ambiente ISO 13485, ISO 14001, Esterilización ISO 11137, Penetración viral ISO 16604, Alergenicidad ISO 10993, Etiquetado EN 556-1, EN ISO 15223-1, ES ISO 21420
Cleanroom Class Classe 10 000 (ISO 7)
Accelerator Free Non
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 10,6 ml
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Uso en laboratorios y salas blancas
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 10,0 ml
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,1 mil (puño)
Épaisseur (métrique) 0.21 mm
Résistance à la traction 30 Mpa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm