Learn More
Micronova™ Biohazard Bags, Irradiated
Code produit. p-200109616 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Capacité (métrique):
120 l
200 l
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 17843818
Marque: Micronova™ BL432YEIRBB
Made from FDA-compliant LDPE, each Biohazard Bag displays a large biohazard symbol and warning message. Supplied irradiated [minimum dose: 25 kGy (SAL: 10-6)] they are ideal for aseptic suites in cell therapy and related disciplines. Available flat packed in groups of 5 or on a plastic core roll.
  • Product Type: Biohazard Bag
  • Material: LDPE
  • Thickness: 4 mm
  • Sterile: Yes
  • Sterilization Method: Irradiation [Minimum Dose: 25 kGy (SAL: 10-6)]
Spécification
Capacité (métrique) 120 l
Certifications/Conformité FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms
Type de bouchon None
Conception Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag
Capacité (impériale) 32 gal.
Couleur Jaune
Dimensions (L x l) 32 x 40 in.
Jetable Single-use
Quantité 50/Cs.
Forme Durable Pleated Bottom
Stérilité Sterile
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Biohazardous Waste Disposal
Épaisseur 4 mm
Conditionnement 5 Liners/Double Bag