Learn More
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7192668 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Porte-sacs
Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (métrique):
2 L
9 l
19 L
40 l
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
500 pièces
Code produit. 15519083
Marque: Heathrow Scientific™ HS10320
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour usage personnel ou général en laboratoire, disponibles en différentes tailles pour répondre à tous les besoins
  • Sac de collecte du matériel contaminé
  • Symbole d’avertissement de risque biologique et précautions en anglais, espagnol et français imprimés sur le sac
  • Inclut un indicateur qui s’assombrit une fois l’autoclavage effectué
  • Autoclavable à 121°C (250°F)
  • Jetable
  • Le porte-sachet HS10044H est UNIQUEMENT destiné à une utilisation avec le sachet HS10320 2 L
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0,528 gal.
Capacité (métrique) 2 L
Couleur Rouge
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Élimination des matériels contaminés
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
Nbre par carton 500 / boîte
Conditionnement externe Boîte
Épaisseur (impériale) 63 mil
Dimensions (L x l) 8 x 12 in
Dimensions (L x l x H) 8 x 12 x 0,06 in
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,3 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (impériale) 0,06 in
Hauteur (métrique) 0,15 cm
Poids (impériale) 0,01 lb
Poids (métrique) 0,01 kg
Type de produit Sachet de paillasse pour l’élimination de matières contaminées