Learn More
Fisherbrand™ Sac pour échantillons pour déchets biologiques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
1,80 mil
Conditionnement:
6000 pièces
Description
- Préimprimé avec le logo Biohazard orange et noir et les instructions de conservation
- Contient 2 tampons absorbants de 3 po pour réduire le contact avec jusqu’à 3 ml de liquides
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Couleur | Concluant |
| Comprend | 2 x 3 in Tampon absorbant |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 6000/Cs. |
| Nb par paquet | 1000 Pk. |
| Épaisseur (impériale) | 1,80 mil |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Largeur (impériale) | 4 in |