Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique monocanal Biohit™ Proline™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
1000 à 5000μl
Incréments:
5,0μL
50 mu;l
Précision:
0,5 %, 0,6 %, 0,7 %
0,6 %, 0,7 %, 2 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
La première gamme de pipettes mécaniques de la gamme Biohit™, Proline™ est toujours utilisée dans de nombreux laboratoires du monde entier, témoignant de sa conception et de sa fiabilité intemporelles et pratiques. Choix idéal pour les universités et les collèges, ou tout laboratoire cherchant un outil de pipetage économique.
- Très exact et précis, il convient donc à l’utilisation par des professionnels et des étudiants également
- Unité légère avec support ergonomique pour les doigts
- Il n’est pas nécessaire de serrer la pipette, ce qui réduit le risque de MTR
- Réglage du volume ajustable et facile à utiliser avec butées à déclic et affichage du volume transparent
- L’étalonnage personnalisé permet un nouvel étalonnage pour différents liquides
- Filtres Safe-Cone disponibles pour le pipetage sans contamination
- Pointe conique en matériau durable à haute résistance chimique
- Compatible avec les pointes Optifit et SafetySpace™
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6 %, 0,7 %, 2 % |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001 |
| Pointes compatibles | 1000 μl Optifit tip, pointe à filtre SafetySpace™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Pipetage avec risque de contamination minimisé |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Pipette mécanique |
| Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| À utiliser avec (application) | Pipetage avec risque de contamination minimisé |
| Afficher plus |