Learn More
CleanSpace Technology™ BioHood
Code produit 17465382 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
BioHood ; Matériel :Flash filé en PE ; Type de pièce faciale :Visière en PC ; Couleur :Blanc ; À utiliser avec (application) :Protection contre les éclaboussures et les contaminants en suspension dans l’air ; Stérilité :Non stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17465382 BioHood ; Matériel :Flash filé en PE ; Type de pièce faciale :Visière en PC ; Couleur :Blanc ; À utiliser avec (application) :Protection contre les éclaboussures et les contaminants en suspension dans l’air ; Stérilité :Non stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17465382 Fournisseur CleanSpace Technology™ Code fournisseur CS3024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    100.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-11-2026
Le système BioHood est conçu pour être utilisé avec HALO et est spécialement conçu pour les unités de confinement biologique, les laboratoires et les salles blanches pharmaceutiques.
Le système BioHood est compatible avec le respirateur CleanSpace™ HALO. Il est spécialement conçu pour les unités de confinement biologique, les laboratoires et les salles blanches pharmaceutiques, offrant ainsi une protection des yeux et de la tête.
  • Matériau DuPont™ Tyvek™ et technologie de couture
  • Léger et durable
  • Résistant au sang et aux liquides
  • Seule conception de cagoule PAPR qui couvre complètement le masque lorsqu’il est porté, ce qui minimise la contamination du dispositif
  • Peut être facilement retiré tout en portant toujours le masque pour protéger les professionnels de santé lors du retrait
  • Vaste champ de vision et conception unique qui sécurise la visière pour éliminer le risque de glissement et le mouvement
  • Absence de ceinture, de tuyaux, de buée ou de chaleur
  • Flux d’air confortable sans résistance respiratoire
  • Marquage CE NIOSH approuvés
  • Pièces BioHood : BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), adaptateur d’expiration pour masque biologique (CS3026) - réutilisable et pouvant se fixer au masque CleanSpace™ HALO (masque vendu séparément)
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Flash filé en polyéthylène
Type de masque Visière en PC
À utiliser avec (application) Protection contre les éclaboussures et les contaminants en suspension dans l’air
À utiliser avec (équipement) CS3025, CS3027
Sans latex Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 31 x 14 x 10 cm