Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out BIOLiner™
Code produit. 11844501 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Rotor swing-out
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Quantité:
1 de chaque
Ensemble de 4
Jeu de 2
Conditionnement:
1 pièce
2 kits
4 kits
4 pièces
Code produit. 11844501
Marque: Thermo Scientific™ 75003626
Centrifugez des échantillons à 3 500 tr/min grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Informations de commande :
Nacelles BIOLiner (75-003-668, jeu de 4) et couvercles de confinement biologique Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, jeu de 4) à commander séparément pour compléter le système. Joints toriques de rechange pour couvercles (75-003-688) et adaptateurs également vendus séparément. Porteurs de microplaques (50-036-70) et couvercles (75-003-689) également disponibles. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Joints toriques de rechange pour couvercles
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 750 mL
FCR max. 2739 x G
Vitesse max. 3 500 tr/min
Rayon (métrique) 20 cm
Rayon (métrique) Min. 10,5 cm
Facteur K 13307
Longueur max. du tube 124 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Angle 90°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Diamètre (métrique) extérieur 98 mm
Biocontainment Oui
Quantité Ensemble de 4