Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out BIOLiner™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Centrifugez des échantillons à 3 500 tr/min grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ BIOLiner™.
Nacelles BIOLiner (75-003-668, jeu de 4) et couvercles de confinement biologique Thermo Scientific™ ClickSeal™ (75-003-669, jeu de 4) à commander séparément pour compléter le système. Joints toriques de rechange pour couvercles (75-003-688) et adaptateurs également vendus séparément. Porteurs de microplaques (50-036-70) et couvercles (75-003-689) également disponibles. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R
Specifications
Specifications
| Description | Joints toriques de rechange pour couvercles |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 750 mL |
| FCR max. | 2739 x G |
| Vitesse max. | 3 500 tr/min |
| Rayon (métrique) | 20 cm |
| Rayon (métrique) Min. | 10,5 cm |
| Facteur K | 13307 |
| Longueur max. du tube | 124 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.