Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Microwell et boîtes multi-puits BioLite
Code produit. 11874235
Click to view available options
Nbre de puits:
6
12
24
48
96
Surface de culture:
0,32 cm2
0,75 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) du puits:
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11874235
Marque: Thermo Scientific™ 930186
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux plaques traitées pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garanties stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Dotés d’une surface traitée par culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire utilisés pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans ESB / EST
• Sans RNase / DNase
• Matière première de classe VI USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Surface de culture 1,9 cm2
Array 4 x 6
Couleur Transparent
Type de produit Boîte multipuits
Volume (métrique) du puits 1 ml
Nbre de puits 24
Volume (métrique) de travail 1 mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Nbre par carton 50/Cs.
Nb par paquet 1 (emballage unitaire)
Longueur (métrique) 127.6 mm
Largeur (métrique) 85,4 mm