Learn More
IBA Lifesciences BioLock
GREENER_CHOICE
Code produit. 15643608 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
15643608 50 ml 50mL
15653608 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15643608 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 20205050
Edge
BioLock est une solution de blocage de la biotine pour les lysats et les surnageants de culture
BioLock est une solution de blocage de la biotine prête à l’emploi qui contient l’avidine, protéine de liaison à la biotine tétramérique. BioLock empêche la liaison de la biotine et des protéines biotinylées à Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT, alors que la liaison de Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II n’est pas influencée.
La biotine et/ou les protéines biotinylées peuvent réduire la capacité de liaison de Strep-Tactin™ et de Strep-Tactin™XT. Elles sont présentes dans les lysats cellulaires et les milieux de culture cellulaire, en particulier dans les cellules de mammifères ou d’insectes. Ainsi, si les protéines hybrides Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II provenant d’extraits ou de milieux contenant de la biotine sont destinées à être purifiées par chromatographie d’affinité Strep-Tactin™ ou Strep-Tactin™XT, la biotine doit être masquée en ajoutant BioLock avant l’application sur la résine. 
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Type Solution de blocage
Usage exclusivement réservé à la recherche.