Learn More
IBA Lifesciences BioLock
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7139073 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
Conditionnement:
250mL
50mL
Code produit. 15643608
Marque: IBA Lifesciences 20205050
Edge
BioLock est une solution de blocage de la biotine pour les lysats et les surnageants de culture
BioLock est une solution de blocage de la biotine prête à l’emploi qui contient l’avidine, protéine de liaison à la biotine tétramérique. BioLock empêche la liaison de la biotine et des protéines biotinylées à Strep-Tactin™ or Strep-Tactin™XT, alors que la liaison de Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II n’est pas influencée.
La biotine et/ou les protéines biotinylées peuvent réduire la capacité de liaison de Strep-Tactin™ et de Strep-Tactin™XT. Elles sont présentes dans les lysats cellulaires et les milieux de culture cellulaire, en particulier dans les cellules de mammifères ou d’insectes. Ainsi, si les protéines hybrides Twin-Strep-tag™ et Strep-tag™II provenant d’extraits ou de milieux contenant de la biotine sont destinées à être purifiées par chromatographie d’affinité Strep-Tactin™ ou Strep-Tactin™XT, la biotine doit être masquée en ajoutant BioLock avant l’application sur la résine. 
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Type Solution de blocage
Usage exclusivement réservé à la recherche.