Learn More
Sperian™ Visières d’écran facial bioniques Honeywell™
Code produit 12645053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Visière uniquement
Écran facial complet
Lens Material:
Acétate
Polycarbonate
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Lens Material Revêtement de la lentille Conditionnement
12645053 Visière uniquement Acétate Sans revêtement 1 pièce
12655053 Visière uniquement Polycarbonate Antibuée -
12635083 Écran facial complet Acétate Sans revêtement 1 pièce
11826950 Écran facial complet Polycarbonate Sans revêtement 1 pièce
12635053 Visière uniquement Polycarbonate - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12645053 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1011626
Expédition estimée: 10-12-2026
Offre une protection maximale dans une conception ergonomique. Les écrans faciaux à visière Sperian™ Honeywell™ Bionic offre de nombreuses possibilités de réglage, jusqu’à 2784 positions possibles par l’utilisateur.
  • Protection étendue du sommet de la tête et du menton
  • Grandes visières de qualité supérieure pour un maximum de visibilité
  • Disponible avec visière en PC pour la protection contre les impacts ou avec visière en acétate pour la protection chimique
  • Confortable, avec lunettes ou masques
  • Mécanisme de verrouillage pour plus de sécurité
  • Conception diélectrique
  • Casque avec cliquet et bandeau entièrement réglables
  • Plusieurs positions d’inclinaison de la visière
  • Rembourrage extra-doux sur toutes les parties de l’écran de protection en contact avec la tête
  • Bandeau extra-doux respirable amovible pour faciliter le lavage et le remplacement
  • Idéal pour l’agriculture et les industries de la chimie, de la foresterie, des aciers et métaux et de l’énergie éolienne
  • Protège contre l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les impacts, les éclaboussures etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 89/686/CEE, EN170 / EN166 / EN169, ISO 9001 / 2000
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Description Visière uniquement
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Écran facial
Lens Material Acétate