Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Pipettes individuelles
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 mu;l
2 à 200 mu;l
50 à 1000 mu;l
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Produit apyrogène et stérile, permettant un usage en PCR, sans ATP ni ADN
- À utiliser dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
- Numéro de lot et date d’expiration sur chaque emballage blister
- Un laboratoire indépendant inspecte de manière continue chaque lot de production
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 20 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Couleur de rack | gris moyen |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | epT.I.P.S.trade; Pipettes individuelles |
| Longueur (métrique) | 40 mm |
| Déclaration de pureté | Biopurtrade; |
| Conditionnement | Pipettes individuelles |
| Afficher plus |