Learn More
Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly for use with Single-Use Bioreactors
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Connecteur Aseptiquik G
Connecteur Kleenpak
Conditionnement:
10 pièces
Description
- The Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (nonsterile) is used to package the pH and DO probes for sterilization and to aseptically connect them to the BPCs for Thermo Scientific™ Single-Use Bioreactors.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Silicone |
| À utiliser avec | HyPerforma™ Single-use Bioreactors, DynaDrive™ Single-use Bioreactors |
| Comprend | Connecteur Aseptiquik G |
| Couleur | Clear |
| Type de produit | Probe Assembly |