Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out grande vitesse BIOShield™ 720
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Rotor à godets pivotants BIOShield 720 avec bague anti-friction Slide Coat
Conditionnement:
1 pièce
Description
Centrifugez en toute sécurité les tubes d’usage fréquent grâce au rotor à godets oscillants grande vitesse Thermo Scientific™ BIOShield™ 720.
Informations de commande :
Les adaptateurs de tube, disponibles en jeu de quatre unités, sont vendus séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 180 mL |
| FCR max. | 7,188 ×g |
| Vitesse max. | 6 300 tr/min |
| Rayon (métrique) | 162 mm |
| Longueur max. du tube | 122 mm |
| Diamètre max. du tube | 50 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 |
| Angle | 90° |
| Certifications/Conformité | Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni |
| Afficher plus |