Learn More
Agilent BioTek Incubateur automatisé BioSpa 8
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Beschreibung
Le système d’analyse de cellules vivantes BioTek BioSpa offre des avantages uniques pour une grande variété d’applications d’imagerie de cellules vivantes dans 8 microplaques ou d’autre matériels de laboratoire. Avec 5 modes d’imagerie, le système permet une large gamme d’applications de microscopie
Prenez des images cellulaires détaillées, obtenez des analyses de concentration cellulaire pour les tests de migration et de cicatrisation des plaies, la formation de sphéroïdes 3D et de nombreuses autres applications de cinétique. Planification intégrée, surveillance de l’environnement et manipulation des liquides disponibles pour une automatisation sans intervention. Plusieurs utilisateurs peuvent exécuter des processus simultanés pour une efficacité maximale dans le laboratoire.
Garantie
1 an
Spezifikation
Spezifikation
| Operating Temperature Range (Metric) | Ambiante jusqu’à 45°C |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Profondeur (impériale) | 20,1 in |
| Profondeur (métrique) | 51 cm |
| Hauteur (impériale) | 18,9 in |
| Hauteur (métrique) | 48 cm |
| Humidité | 80 à 95% |
| Comprend | Capacité de 8 plaques ; incubation à 45°C ; logiciel BioSpa ; un kit d’alignement |
| Logiciel | BioSpa Softwate |
| Largeur (impériale) | 27,2 in |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.