missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation BioSuite C18 Column
Click to view available options
Longueur (métrique):
35 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2,1 mm
4,6 mm
21,5 mm
Granulométrie:
2,5 μm
3 μm
3,5 μm
7 μm
13 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- BioSuite PA Columns are available in various configurations for LC or LC/MS applications, including 250 mm lengths for ultra high resolution.
- These BioSuite™ PA-A and PA-B columns provide excellent batch-to-batch reproducibility for consistent results and are uniquely QC tested specifically for peptide mapping.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 3,5 μm |
| Porosité | 300 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu