Learn More
Agilent BioTek Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit
GREENER_CHOICE
Code produit. 15645437 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type:
Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit
À utiliser avec (équipement):
EL406, Laveur de microplaque ELx 405
Laveur de microplaque ELx 405
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15645437
Marque: Agilent BioTek 7100751
Fournit une alimentation et un confinement des déchets avec une efficacité d’évacuation optimale pour les microplaques à 384 puits et à 1536 puits
  • Comprend un système complet de récupération des déchets à haut débit et un système complet de distribution
  • 115 V/230 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit
À utiliser avec (équipement) Laveur de microplaque ELx 405