Learn More
Agilent BioTek Objectif Olympus pour lecteurs d’imagerie cellulaire multimodes
GREENER_CHOICE
Code produit. 16205592 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lecteur multimode d’imagerie
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16205592
Marque: Agilent BioTek 1220562
À utiliser avec les lecteurs multimode d’imagerie ; Grossissement : 1,25X ; N/A : 0,04
  • À utiliser avec les lecteurs multimode d’imagerie
  • Grossissement : 1.25X
  • N/A : 0,04
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Objectif Olympus 1,25X
À utiliser avec (équipement) Lecteur multimode d’imagerie