Learn More
Agilent BioTek Poudre de fluorescéine de sodium
Code produit. 11620161 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11620161
Marque: Agilent BioTek 98155
Flacon de 1 mg
  • Poudre de fluorescéine de sodium (flacon de 1 mg)
  • Utilisé pour les tests de qualification de fluorescence FLx800 et Synergy
  • À utiliser avec les laveurs et les lecteurs de microplaques Agilent BioTek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Type Poudre de fluorescéine de sodium
À utiliser avec (équipement) Instruments de lavage et de lecture de microplaques Agilent BioTek