Learn More
Agilent BioTek Logiciel de contrôle pour la manipulation de liquides
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
:
Logiciel LHC
Beschreibung
Beinhaltet
Logiciel sur CD, guide d’installation et 5 licences
- Création intuitive de protocoles StepWise avec un nombre illimité de méthodes incluses pour une flexibilité optimale
- Validation automatique du protocole pour une assurance de l’absence d’erreur
- Contrôle en mode double pour créer et exécuter des protocoles à partir d’un PC ou les télécharger sur le clavier de l’instrument
- Protection sécurisée pour les protocoles téléchargés avec LHC2 SECURE
- Rapports de protocole imprimés et historique automatique des protocoles
- Rappels de maintenance personnalisés pour la performance en continu des instruments dans les laboratoires très actifs
- Instruments multiples contrôlés en parallèle, y compris les intégrations BioStack pour le traitement automatique des lots
Compliance
Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration des États-Unis (LHC Secure Edition)
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | 21 CFR Part 11 |
| Comprend | Logiciel sur CD, guide d’installation et 5 licences |
| À utiliser avec (équipement) | BioTek 405 Touch Washer, 405 LS Washer, ELx405 Select Deep Well Washer, EL406 Washer Dispenser et MultiFlo Dispenser |
| Type | Logiciel de contrôle pour la manipulation de liquides |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur