Learn More
Agilent BioTek Systèmes complets de distribution/élimination des déchets de laveur de microplaques
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Comprend:
Ensemble de pompe à vide à haut débit, ensemble à vide avec détection de niveau, flacons de 4 L
Système de récupération des déchets et de distribution avec flacons de 10 L
Système de récupération des déchets et de distribution avec flacons de 4 L
À utiliser avec (équipement):
EL406, Laveur de microplaque 405 Touch, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur de microplaque 405 LS
Laveur de microplaque 405 Touch
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch
Type:
Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit
Système complet de distribution / récupération des déchets
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec des laveurs de microplaque
Spécification
Spécification
| Comprend | Système de récupération des déchets et de distribution avec flacons de 10 L |
| Type | Système complet de distribution / récupération des déchets |
| À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch |