Learn More
Agilent BioTek Systèmes complets de distribution/élimination des déchets de laveur de microplaques
Code produit. p-4395347 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Comprend:
Ensemble de pompe à vide à haut débit, ensemble à vide avec détection de niveau, flacons de 4 L
Système de récupération des déchets et de distribution avec flacons de 10 L
Système de récupération des déchets et de distribution avec flacons de 4 L
À utiliser avec (équipement):
EL406, Laveur de microplaque 405 Touch, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur de microplaque 405 LS
Laveur de microplaque 405 Touch
Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch
Type:
Système complet de distribution / récupération de déchets à haut débit
Système complet de distribution / récupération des déchets
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15517885
Marque: Agilent BioTek 7100746S
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plusieurs systèmes disponibles pour une utilisation avec les laveurs de microplaques
  • À utiliser avec des laveurs de microplaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Ensemble de pompe à vide à haut débit, ensemble à vide avec détection de niveau, flacons de 4 L
Type Système complet de distribution / récupération des déchets
À utiliser avec (équipement) EL406, Laveur de microplaque 405 Touch, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur de microplaque 405 LS