Learn More
Agilent BioTek Aimants plats pour laveur de microplaques
GREENER_CHOICE
Code produit. 12611795 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type:
Aimant plat à 384 puits
Aimant plat à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12611795
Marque: Agilent BioTek 7103016
Pour l’insertion dans les supports de séparation biomagnétiques du laveur
Dans un puits à fond plat, les billes sont attirées vers la bande au fond du puits. Dans un puits à fond rond, les billes sont tirées vers le bouton en bas du puits.
Informations sur la commande
À utiliser avec : 405 LS , 405 Touch, EL406, ELx405, rondelles ELx50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Aimant plat à 96 puits
À utiliser avec (équipement) Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaque ELx 405, Laveur à barrettes de microplaque ELx 50