Learn More
Agilent BioTek Accessoires de support de séparation biomagnétique du laveur
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type:
Aimant annulaire à 384 puits
Aimant annulaire à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Anneau magnétique
- Externe
- Pour l’insertion dans les supports de séparation biomagnétiques du laveur
- Billes tirées vers l’anneau de zone 4 en bas du puits
Spécification
Spécification
| Type | Aimant annulaire à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaques ELx 405 Multiflo FX |