Learn More
Agilent BioTek Accessoires de support de séparation biomagnétique du laveur
GREENER_CHOICE
Code produit. 16552252 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type:
Aimant annulaire à 384 puits
Aimant annulaire à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16552252
Marque: Agilent BioTek 7102215
Permet une séparation biomagnétique à haute résistance
  • Anneau magnétique
  • Externe
  • Pour l’insertion dans les supports de séparation biomagnétiques du laveur
  • Billes tirées vers l’anneau de zone 4 en bas du puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Aimant annulaire à 384 puits
À utiliser avec (équipement) Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Laveur de microplaques ELx 405 Multiflo FX