Learn More
Agilent BioTek Flacon de récupération des déchets et tubulure
GREENER_CHOICE
Code produit. 11533615 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11533615
Marque: Agilent BioTek 7100556
Pour une utilisation avec les laveurs de microplaque 405 LS, 405 Touch, EL406, ELx405,
Bouchon vendu séparément. (Voir catég. catalogue 12-566-720)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Tubes
Capacité (impériale) 676,28 oz.
Capacité (métrique) 20 L
Type Flacon de récupération des déchets
À utiliser avec (équipement) Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Flacons ELx 405 4 L ou 10 L Système complet de gestion des déchets