Learn More
Agilent BioTek Flacon de récupération des déchets et tubulure
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bouchon vendu séparément. (Voir catég. catalogue 12-566-720)
Spécification
Spécification
| Comprend | Tubes |
| Capacité (impériale) | 338,14 oz. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Type | Flacon de récupération des déchets |
| À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 405 LS, Laveur de microplaque 405 Touch, EL406, Flacons ELx 405 4 L ou 10 L Système complet de gestion des déchets |