Learn More
Intelsius™ BioTherm™ Dry Ice Shipper
Code produit. 17484602
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
6,6 l
32,7 l
Poids (métrique):
Glace carbonique : 13,6 kg
Glace carbonique : 3.9 kg
Maintien de la temp., heures:
72 h
96+ h
Conditionnement:
60 pièces
Code produit. 17484602
Marque: Intelsius™ BT074
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The BioTherm™ Dry Ice Shipper is a UN3373 complaint dry ice shipper designed to offer protection when transporting deep frozen samples.
  • The BioTherm Dry ice range features high performance EPS insulation which maximises the available payload space and temperature stability when used with dry ice as a coolant.
  • All the necessary shipping labelling to achieve compliance during transportation is provided.
Spécification
Dimensions (L x l x H) 190 x 190 x 185 mm (7.4 x 7.4 x 7.2 in.)
À utiliser avec (équipement) EPS 7
Poids (métrique) Glace carbonique : 3.9 kg
Maintien de la temp., heures 72 h
Type Insulated Dry Ice Carrier
Capacité (métrique) 6,6 l
Capacité 600 mL
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.