Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gamme de produits | Novus |
| Quantité | 1 mg |
| À utiliser avec (application) | Synthetic Geldanamycin-Biotin 98% Pure. Purple Solid. Soluble in DMSO. |
| Type | Geldanamycin |
| Marqueur ou colorant | Biotin |