Learn More
Tocris Bioscience™ Biotin-LC-NAD+
Biotinylated analog of β-NAD+; commonly used reagent in LSD1 and PARP1 assays
Marque: Tocris Bioscience™ 6572/118U
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Biotin-LC-NAD+ is a biotinylated analog of β-NAD+. Commonly used reagent in LSD1 and PARP1 assays.Spécification
β-Nicotinamide-N6-(2-(6-(6-[biotinyl]aminohexanoyl)aminohexanoyl)aminoethyl)adenine dinucleotide sodium salt | |
118 μg | |
C45H67N12NaO18P2S | |
95% |