Learn More
Biotin, MedChemExpress
Code produit. p-200097753
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16460968
Marque: Medchem Express HYB0511
MedChemExpress Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Biotin (Vitamin B7) is a water-soluble B vitamin and serves as a coenzyme for five carboxylases in humans, involved in the synthesis of fatty acids, isoleucine, and valine, and in gluconeogenesis. Biotin is necessary for cell growth, the production of fatty acids, and the metabolism of fats and amino acids.
Spécification
Nom chimique ou matériau Biotin
CAS 58-85-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Quantité 5 g
Synonyme Vitamin B7 Vitamin H D-Biotin
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (409.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Poids de la formule 244.31
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.