missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Biotin NHS
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Spécification
Spécification
| Quantité | 200 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 341.38 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (183.08 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 35013-72-0 |
| Synonyme | Biotin-NHS ∣ Biotin N-hydroxysuccinimide ester ∣ NHS-Biotin |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu