Learn More
Thermo Scientific™ Biotinyl-Ala-Ser-Thr-DL-Asp fluorométhyl cétone
Code produit. 15456289
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 15456289
Marque: Thermo Scientific™ J64265.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un inhibiteur général de caspase
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur général de caspase
Formule moléculaire C25H39FN6O10S
Poids de la formule 634.67
Synonyme Biotinyl-ASTD-FMK;
Type de produit Biotinyl-Ala-Ser-Thr-DL-Asp fluoromethyl ketone
Forme Poudre