Learn More
Thermo Scientific™ Biotinyl-[glu1]-gastrin I, Human, (Phosphorylated)
Code produit. 15430667
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Code produit. 15430667
Marque: Thermo Scientific™ J66905.!D
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For research use
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Solid
Quantité 0,5 mg
Source Escherichia coli
Conditions de stockage -30° to -10°C
État réglementaire RUO
Longueur des protéines Biotin-glu-gly-Pro-Trp-Leu-glu-glu-glu-glu-glu-Ala-Tyr(PO{3}H{2})-gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH{2}
Type de produit Biotinyl-[glu1]-gastrin I, Human, (phosphorylated)
Recombinant Native
Forme Solid
For Research Use Only