Learn More
Kinematica Mélangeur à turbulences élevées Biotrana™ pour PT3100 D
Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Vitesse:
34 m/s
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sélection et applications :
- Élimination rapide et suspension de particules solides ; convient également aux applications à haute viscosité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mélangeur à turbulence élevée |
| Vitesse | 34 m/s |
| Plage de volume (métrique) | 500 ml à 10 L |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 36 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Modèle | PT-DA 36/BEC-F25 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |