Learn More
Welch Ilmvac™ Système d’aspiration Biovac 106
Code produit. 11856493 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
15 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Débit unitSize
11856493 15 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11856493 Fournisseur Welch Ilmvac™ Code fournisseur 112037
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet aspirateur pour aspirer et éliminer les liquides dans des applications de biochimie, de microbiologie et de culture cellulaire. Les systèmes d’aspiration Welch Ilmvac™ Biovac 106 sont particulièrement adaptés à l’aspiration précise des liquides chimiques, biologiques et médicaux.
  • Système d’apsiration et de filtration
  • Inclut un pipeteur portatif HandVac
  • Récepteur de collecte autoclavable
  • Arrêt de débit automatique et filtre hydrophobe en ligne
  • Disponible avec un récepteur de collecte de 2 litres en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Modèle Système d’aspiration BioVac 106
Poids (métrique) 8 kg
Débit 15 l/min
Type de pompe Système d’aspiration
Pression maximale < 100 mbar