Learn More
Biochrom Biowave 3+
Code produit. 17120509
Click to view available options
Comprend:
Spectrophotomètre
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth
Spectrophotomètre, connectivité Bluetooth, imprimante série intégrée
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée
Interface:
Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC
Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC, connectivité Bluetooth
Imprimante incluse:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17120509
Marque: Biochrom 80300737
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Biowave 3+ offers all the capabilities of a research grade UV/Vis spectrophotometer. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth. The robust design and reasonable cost make it great for students.
  • Spectrophotomètre UV-Visible avec une bande passante de 3 nm
  • Dispose d’un port USB pour la collecte de données
  • Méthodologies préprogrammées de sciences de la vie, notamment la quantification des acides nucléiques (ADN, ARN et oligonucléotides), les dosages de protéines et les mesures de densité de culture cellulaire (OD600)
  • Analyses d’acides nucléiques pour la vérification de la pureté
  • Faible capacité de volume pour une utilisation avec des cuves de microvolumes
  • Nouvelles optiques avec une source de xénon pour une longue durée de vie de la lampe et des coûts de fonctionnement faibles
  • Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
  • Léger et empilable pour le stockage
  • Spectrophotomètre bénéficie d’une garantie de 2 ans et la lampe flash au xénon d’une garantie de 3 ans
  • IQ/OQ disponible
Spécification
Hauteur au centre du faisceau 15 mm
Profondeur (impériale) 15,3 po
Profondeur (métrique) 390 mm
Type de détecteur Double matrice CMOS
Affichage Graphic LCD
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits Biowave 3+
Bande passante spectrale 3 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 100/115/220/230 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
À utiliser avec (application) Quantification des acides nucléiques, calcul de la température de fusion, quantification des protéines et colorimétrie
À utiliser avec (équipement) Cuve à micro-volume
Hauteur (impériale) 3,9 po
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Spectrophotomètre
Interface Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC
Monochromateur Grille plate
Bruit ±0,005 crête à crête ±0,002 RMS
Linéarité photométrique ±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm)
Gamme photométrique -0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T
Répétabilité photométrique ±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm)
Imprimante incluse Non
Forme Round
Lumière parasite <0,5 %T 340 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 6,6 lb
Poids (métrique) 3 kg
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 260 mm