Learn More
N-oxyde de bipéridène, Mikromol™
Code produit 17920456
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17920456 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0288.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de bipéridène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biperiden N-Oxide
CAS 2724689-97-6
Noms d’analytes ou de composants Biperiden N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H29 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Biperiden N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C21H29NO2/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,20-16-17-9-10-18(20)15-17)11-14-22(24)12-5-2-6-13-22/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2/t17-,18+,20+,21+/m1/s1
SMILES O[C@](CC[N+]1([O-])CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4
Nom IUPAC (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-biciclo[2.2.1]hept-2-enil]-3-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)-1-fenilpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 327.46
Quantité 100 mg
Poids de la formule 327.2198 g/mol