Learn More
Chlorhydrate de biphénamine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311858
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311858 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311858 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10629000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenamine Hydrochloride
CAS 5560-62-3
Noms d’analytes ou de composants Biphenamine Hydrochloride
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C19 H23 N O3 . Cl H
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 3-Biphenylcarboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2-hydroxy-3-biphenylcarboxylate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-Phenylsalicylate hydrochloride, Biphenamine hydrochloride, Melsaphine, Sebaclen, Sebaklen, Xenylsalate hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H23NO3.ClH/c1-3-20(4-2)13-14-23-19(22)17-12-8-11-16(18(17)21)15-9-6-5-7-10-15;/h5-12,21H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1cccc(c1O)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-hidroxi-3-fenilbenzoato; hidrocloruro
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 349.85
Quantité 1 mL
Poids de la formule 349.1445 g/mol