Learn More
Chlorhydrate de biphénamine, LoGiCal
Description
Chlorhydrate de biphénamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Biphenamine Hydrochloride |
| CAS | 5560-62-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Biphenamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H23 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 3-Biphenylcarboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (7 CI,8 CI), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9 CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2-hydroxy-3-biphenylcarboxylate hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 3-Phenylsalicylate hydrochloride, Biphenamine hydrochloride, Melsaphine, Sebaclen, Sebaklen, Xenylsalate hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C19H23NO3.ClH/c1-3-20(4-2)13-14-23-19(22)17-12-8-11-16(18(17)21)15-9-6-5-7-10-15;/h5-12,21 H,3-4,13-14H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1cccc(c1O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-(diéthylamino)éthyl 2-hydroxy-3-phénylbenzoate ; chlorhydrate |
| Afficher plus |