Learn More
Biphényle, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315696 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10630000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl
CAS 92-52-4
Noms d’analytes ou de composants Biphenyl
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H10
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,1’-biphényle
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 154,0783 g/mol