Learn More
Biphényle, Mikromol™
Code produit 17912976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912976 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0918.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Biphényle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl
CAS 92-52-4
Noms d’analytes ou de composants Biphenyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H10
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,1’-biphényle
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 154,0783 g/mol