Learn More
Biphényle, SPEX CertiPrep™
Code produit 12909444 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12909444 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12909444 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    46.89€ / 1mL
    Économisez 9.56€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Biphényle92-52-41000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Biphenyl
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 92-52-4
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Formule moléculaire C12H10
Numéro MDL MFCD00003054
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1,1’-biphényle
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
CID PubChem 7095
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:17097
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Biphenyl
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire